Learn More
Sampling Systems™ Edelstahlbehälter
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
5 l
8 l
10 l
20 l
Durchmesser (metrisch):
100 mm
124 mm
164 mm
212 mm
215 mm
275 mm
Höhe (metrisch):
160 mm
240 mm
283 mm
310 mm
360 mm
440 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mehrzweckbehälter
- Robuste Bauweise
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Standarddeckel (Tri-Ferrulen-Ausführung BS4825-3)
- Alle Schweißnähte geschliffen und poliert
- Komplett mit Deckel, Silikondichtung (FDA-konform) und Befestigungsschelle
- 316 l Edelstahlgehäuse und Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Closure Included | Ja |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Verschlussmaterial | Edelstahl |
| Verschlussgröße | 98 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Höhe (metrisch) | 160 mm |
| Enthält | Deckel, Klemme und Dichtung |