Learn More
B Braun™ Subkutannadeln
Artikelnummer. 10722784
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 ga.
20 ga.
21 G
21 ga.
23 ga.
26 ga.
27 ga.
Länge (metrisch) Kanüle:
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.4 mm
0.45 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Rosa
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10722784
Marke: B Braun™ 4667123
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Patientenkomfort in einer großen Auswahl an Größen entwickelt. B Braun™ Subkutannadeln verfügen über eine glatte Oberfläche mit einer leichten Silikonbeschichtung, die die Beschwerden minimiert.
 Ein einzigartiges, hochautomatisiertes Mahl- und Polierverfahren sowie eine Schmierung mit niedriger Reibung wurden entwickelt, um eine unübertroffene Schärfe und einfaches Eindringen zu erzielen. Die transparente Düse besticht durch gute Sichtbarkeit und ermöglicht so das Erkennen eines Rückschlags.
  • Die farbcodierten Düsen gemäß ISO 6009 gewährleisten eine einfache Bestimmung
  • Große Auswahl an Durchmessern und Längen
  • Nadelstärken von 18 bis 27 G
  • Der extrem scharfe, dreifach abgeschrägte Edelstahl gewährleistet eine besonders schmerzarme Anwendung
Spezifikation
Material Polypropylen (Ansatz), Edelstahl und Chromnickelstahl
Farbe Rosa
Kanülen-Gauge 18 ga.
Außendurchmesser (metrisch) 1.2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reduzierung des Schmerzes bei Punkturen, einmaliger Gebrauch
Latexfrei Ja
Produkttyp Nadel
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Ultrascharf, dreifach lang angeschrägt
Sterilität Steril