Learn More
B Braun™ Subkutannadeln
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 ga.
20 ga.
21 G
21 ga.
23 ga.
26 ga.
27 ga.
Länge (metrisch) Kanüle:
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.4 mm
0.45 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Farbe:
Blau
Braun
Gelb
Grau
Grün
Rosa
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Ein einzigartiges, hochautomatisiertes Mahl- und Polierverfahren sowie eine Schmierung mit niedriger Reibung wurden entwickelt, um eine unübertroffene Schärfe und einfaches Eindringen zu erzielen. Die transparente Düse besticht durch gute Sichtbarkeit und ermöglicht so das Erkennen eines Rückschlags.
- Die farbcodierten Düsen gemäß ISO 6009 gewährleisten eine einfache Bestimmung
- Große Auswahl an Durchmessern und Längen
- Nadelstärken von 18 bis 27 G
- Der extrem scharfe, dreifach abgeschrägte Edelstahl gewährleistet eine besonders schmerzarme Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen (Ansatz), Edelstahl und Chromnickelstahl |
| Farbe | Gelb |
| Kanülen-Gauge | 20 ga. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.9 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Reduzierung des Schmerzes bei Punkturen, einmaliger Gebrauch |
| Latexfrei | Ja |
| Produkttyp | Nadel |
| Länge (metrisch) Kanüle | 70 mm |
| Art der Kanülenspitze | Ultrascharf, dreifach lang angeschrägt |
| Sterilität | Steril |