Learn More
B Braun™ Einwegkanüle aus Edel- und Chrom-Nickel-Stahl
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 ga.
Beschreibung
- Transparente Luer-Lock-Kunststoffnabe aus Polypropylen
- Farbcodierte Nabe kennzeichnet Außendurchmesser der Nadel, entspricht ISO 6009
- Nadel aus rostfreiem Chromnickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und leichter Silikonbeschichtung
- 3-facher Facettenschliff für minimale Schmerzen bei Punktierung, Fasenlänge entsprechend der Angabe
- Latexfrei/PVC-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7864 und DIN 13097 |
| Material | Stainless Chromium Nickel Steel |
| Kanülen-Gauge | 23 ga. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.6 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Intravenöse, intramuskuläre Injektionen |
| Latexfrei | Ja |
| Produkttyp | Einweg-Nadel |
| Einwegprodukt | Ja |
| Menge | 100/Pckg. |
| Anschlusstyp | Luer-Lock |