Learn More
Karl Hecht™ Färbetrog
Click to view available options
Produkttyp:
Ersatzwanne
Komplettset
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Glaswanne mit Deckel
- Färbetablett aus Edelstahl
- Geeignet für Mikroskopobjektträger von ca. 76 x 26 mm, Breite bis ca. 45 mm
- Ersatzteile für Glaswanne sind ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ersatzwanne |
| Farbe | Klar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Färbeobjektträger |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Objektträger von ca. 76 x 26 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 9 x 7 x 6.5 cm |