Learn More
Kartell™ Färbekasten, PMP (TPX), mit 2 Deckel 81x101x70mm (VE=4Stck.)
Artikelnummer. 10419412
Click to view available options
Menge:
4/Pckg.
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10419412
Marke: Kartell™ 0035300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Kartell™ Färbebehälter mit 2 Deckeln ermöglicht die verdampfungsfreie Lagerung von Färbeflüssigkeiten und das Einsetzen eines Färbegestells.
  • Geformt in PMP
  • Lieferung mit 2 Deckeln
  • Ein Deckel zur Verwendung, wenn die Schale nicht in Gebrauch ist, was eine verdampfungsfreie Lagerung der Färbeflüssigkeit ermöglicht
  • Der andere Deckel hat eine spezielle Öffnung, damit der Griff des Färbegestells eingeführt werden kann.
  • Xylol kann nach 2 Tagen bei Raumtemperatur Ätzen verursachen.
Spezifikation
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial PMP
Bodenform Flach
Farbe Durchsichtig
Material PMP
Typ Färbebehälter
Menge 4/Pckg.
Abmessungen (L x B) 95 x 74 mm
Länge (metrisch) 74 mm
Breite (metrisch) 95 mm
Höhe (metrisch) 63 mm