Learn More
DWK Life Sciences Färbekasten, nach Hellendahl, aus Kalk-Soda-Glas
Die breite Oberseite dieses Glases ist für den leichten Transfer von Objektträgern ausgelegt, so dass es sich besonders für das Färben von Objektträgern eignet, die an einem Ende beschriftet sind.
Marke:  DWK Life Sciences 233150002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.75000kg
Artikelnummer. 15251839
  • 273.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbetrog befüllt mit einer entsprechenden Färbelösung eingefärbt werden.
  • Die weite Öffnung ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
  • Kann während dem Färben mit dem Deckel abgedeckt werden, um Lösungsmittelverlust durch Verschütten oder Verdunstung zu reduzieren
  • Färbung von bis zu 16 Objektträger mit den Standardmaßen 76 x 26 mm gleichzeitig möglich
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Färbung; Manuelles Färbeverfahren; Färbung histologischer und zytologischer Proben
60 mm
100 mm
Kalknatronglas
10 St./Packung
60 mm