Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Stablcal Ampullen-Kalibrierkit, Formazin, für tragbares Trübungsmessgerät 2100Q/QIS
Kalibrierstandard-Kit für tragbares Trübungsmessgerät 2100Q/QIS.
Marke: Hach Pacific Pty Ltd 2971205
Beschreibung
Kalibrierstandard-Kit für tragbares Trübungsmessgerät 2100Q/QIS. Das Ampullenkit enthält Formazin-Standards in Konzentrationen: 10, 20, 100, 800 NTU. Präzise, vorgemischte Formazin-Lösungen auf der Basis von Formazin-Primärstandards. Verbesserte Stabilität spart Zeit und Arbeit Vertrauen in die Ergebnisse
Präzise, vorgemischte Formazin-Lösungen
Mit proprietärer Fertigungstechnologie bereitet Hach die Stablcal Standards in präzisen Konzentrationen in einer Vielzahl von Konzentrationen vor – für präzise Turbidimeter-Kalibrierungen.
Basierend auf den Formazin-Primärstandards
Stablcal stabilisierte Formazin-Standards enthalten das gleiche Streulicht-Polymer wie herkömmliche Formazin-Primärtrübungsstandards – und funktionieren äquivalent.
Verbesserte Stabilität spart Zeit und Arbeit
Während Formazin-Primärstandards direkt im Labor vorbereitet werden können, ist der Prozess arbeitsintensiv und zeitaufwändig – und die verdünnten Standards sind nicht stabil. Stablcal ist eine stabilisierte Formazin-Version, die reproduzierbare Ergebnisse liefert, ohne den Zeit- und Arbeitsaufwand für im Labor vorbereitete Standards.
Vertrauen in die Ergebnisse
Hach war das erste Unternehmen, das Formazin vor mehr als 40 Jahren als Trübungsstandard in der Trinkwasserindustrie anwandte. Die Stablcal Standards basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Trübungsmessung.
Spezifikationen
Konzentration: 20, 100, 800, 10 NTU (zur Verifizierung)
Spezifikation
Portable Turbidimeter |
Sicherheit und Handhabung
- STABLCAL Turbidity Standards Calibration Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methenamine