Learn More
LNI™ Stabilo S 112 Bench
Artikelnummer. 17891027 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Click to view available options
:
Stabilo S 112 Bench; Dimensions (D x W x H): 810 x 1120 x 840 mm
Artikelnummer. 17891027
Marke: LNI™ undefined
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Basic instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.
  • Basic laboratory bench made with chemical resistant top
  • Castors for easy moving of the system
  • Leveling feet for rock solid stability of the bench
  • Easy to configure with a modular design to meet user needs
  • Designed for LC, GC or ICP MS systems without rouging pumps or noisy equipment
  • Help create a cleaner and more practical lab workspace
  • Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 500 x 745 to 775 mm
Spezifikation
Produkttyp Bench
Farbe Hellgrau
Verstellbar Yes
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Abmessungen (T x B x H) 810 x 1120 x 840 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Analytical Instruments
Rahmenmaterial Stainless Steel
Enthält Chemical Resistant Table Top
Anzahl Türen None
Anzahl Schubfächer None
Anzahl Einschübe None
Steckertyp EU-style, UK-style
Gewährleistung 24 Months
Mit Laufrollen Yes
Fußstütze No
Mit Neigung No
Material Stainless Steel