Learn More
Fisherbrand™ ST-30C-Serie Stereomikroskop
Für Lernumgebungen entwickelt und konstruiert. Das Fisherbrand™ ST-30C Serie Stereo-Mikroskop ist wahlweise mit der innovativen kabellosen LED-Beleuchtung oder einem konventionellen Wolfram-Beleuchtungssystem lieferbar.
Brand: Fisherbrand™ PS3045B201
165.36 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Entwickelt und Entworfen für die Lehre
- Auswahl zwischen innovativer, kabelloser LED-Beleuchtung für hellere und schärfere Bilder durch ‘kaltes’ Licht oder einem herkömmlichen Wolfram-Beleuchtungssystem
Specifications
Schwarze, weiße und mattierte Tischplatten, Staubschutzabdeckungen, Ladegerät und Batterien | |
2 x bis 4 x | |
2,7 kg | |
Ladegerät 100 - 240 V/Wiederaufladbare Batterien | |
ST-30C-6LED. | |
LED | |
Je 1 |
Optisch: Greenough | |
5.9 lb. | |
19 x 11,5 x 28,5 cm (7,4 x 4,5 x 11,2 in.) | |
Mikroskop | |
Binokular, Rückansicht, 45° geneigt | |
WF10X/20 mm |