Learn More
Motic™ Drehbares 360°-Stereomikroskop der Serie ST-30C
Konzipiert und entwickelt für Lernumgebungen und die schnelle Verwaltung der Qualitätskontrolle.Das Motic™ 360°-Stereomikroskop der Serie ST-30C mit drehbarem Kopf bietet eine Rotation um 360° sowie eine Dioptrieneinstellung im linken Okular.
Marke:  Motic™ PS3645B201
206.99 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15335533
  • 252.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Um 45° geneigter und um 360° drehbarer Binokular-Kopf mit Dioptrieneinstellung am linken Tubus
  • Weitfeldokulare WF10X/20 mm
  • Vergrößerungswechsler 2-fach, 4-fach
  • Die Objektive sind parfokal, parzentrisch und achromatisch.Die Vergrößerung wird geändert, indem der Revolver um 180° bis zum Einrasten gedreht wird
  • Besonders stabiles Gestell und Ritzelfokussierblock mit Rutschkupplung
  • Lieferung standardmäßig mit 80 mm mattiertem Glas, schwarzen und weißen Objekttischplatten.
  • Modell ST-36C 2LOO:Stabstativ mit Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung (Wolfram, 12 V/10 W)
  • Kabelloses Modell ST-36C 6LED:Stabstativ mit Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung (wiederaufladbar, LED)
Spezifikation
Spezifikation
20X, 40X
ST-36C-6LED.
LED, wiederaufladbar
Je 1
Achromatisch
Binokular, 45° geneigt, 360° drehbar
WF10x/20 mm