Learn More
Motic™ Drehbares 360°-Stereomikroskop der Serie ST-30C
Konzipiert und entwickelt für Lernumgebungen und die schnelle Verwaltung der Qualitätskontrolle.Das Motic™ 360°-Stereomikroskop der Serie ST-30C mit drehbarem Kopf bietet eine Rotation um 360° sowie eine Dioptrieneinstellung im linken Okular.
Marke: Motic™ PS36425201
148.02 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optisches System mit Greenough-Zoom
- Binokular-Kopf, 45°-Neigung, 360° drehbar
- Weitfeldokulare WF10 x / 20 mm
- 4:1 Zoomverhältnis, WD=80 mm
- Vergrößerungsbereich des Objektivs: 1x bis 4x
- N2GG: Standfuß mit Stange und Kopfhalter
- Grobfokussystem mit Spannungsanpassung
- 12 V/15 W auffallende und 12 V/10 W durchfallende Halogenbeleuchtung mit Intensitätssteuerung
- Schwarze/weiße und matte Glastischplatte, blauer Filter und Staubschutzdeckel
Spezifikation
220 V | |
2X, 4X | |
230 V | |
Binokular, 45° geneigt, 360° drehbar | |
50 Hz | |
Je 1 |
Klasse Mag 36 | |
Achromatisch | |
ST-36C-2LOO. | |
Wolfram 12 V/10 W | |
WF10X/20 mm |