missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SR-AI/MSR Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-5094353 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18236350 0.025 mL 25 Mikroliter
18745473 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18236350

Marke: Novus Biologicals NBP100093SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SR-AI/MSR Polyclonal specifically detects SR-AI/MSR in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SR-AI/MSR
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS and 30% Glycerol with 0.1% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P21757
Gen-Alias CD204, CD204 antigen, Macrophage acetylated LDL receptor I and II, macrophage scavenger receptor 1, macrophage scavenger receptor type III, phSR1, phSR2, SCARA1macrophage scavenger receptor types I and II, Scavenger receptor class A member 1, scavenger receptor class A, member 1, SR-A
Gensymbole MSR1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide made to a cyclized peptide from human Macrophage Scavenger Receptor I (within residues 400-450). [Swiss-Prot# P21757]
Molekulargewicht des Antigens 50 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Prostate Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4481
Testspezifität Reacts with human and mouse. 100% sequence identity with horse and dog, 93% identity with monkey and bovine, 92% identity with rat.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.