Learn More
Tocris Bioscience™ SR 9243
Selective LXR inverse agonist
Marke: Tocris Bioscience™ 6138/50
665.21 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SR 9243 is a selective LXR inverse agonist. Exhibits no significant activity at other nuclear receptors at maximally effective concentration. Inhibits the Warburg effect and lipogenesis by down-regulation of LXR-mediated gene expression. Selectively reduces cell viability and induces apoptosis in cancer cell lines in vitro. Suppresses hepatic steatosis and inhibits growth of tumor xenografts in mice.Spezifikation
Weiß | |
1613028-81-1 | |
626.62g/mol | |
Bei 4 °C lagern | |
50 mg |
Hemmstoff | |
C31H32BrNO4S2 | |
Soluble to 20mM in DMSO | |
Inhibits IL-1β |
Nur für Forschungszwecke