Learn More
Tocris Bioscience™ SR 27897
Potent and selective CCK1 antagonist
238.00 € - 897.00 €
Spezifikation
Reinheit | >99% |
---|---|
Gen-Alias | Lintitript |
Produkttyp | SR 27897 |
Molekulargewicht | 411.86 |
Hemmstoffe | SR 27897 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18727227
|
Tocris Bioscience™
2190/10 |
10 mg |
238.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18024522
|
Tocris Bioscience™
2190/50 |
50 mg |
897.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Potent, non-peptide CCK1 receptor antagonist that displays > 33-fold selectivity over CCK2 receptors (EC50 values are 6 and 200 nM respectively). Causes an increase in plasma leptin levels and increases food intake in rats in vivo.Spezifikation
>99% | |
SR 27897 | |
SR 27897 |
Lintitript | |
411.86 |
Nur für Forschungszwecke