Learn More
Tocris Bioscience™ SR 27897
Potent and selective CCK1 antagonist
Marke: Tocris Bioscience™ 2190/10
187.47 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SR 27897 is a potent, non-peptide CCK1 receptor antagonist that displays > 33-fold selectivity over CCK2 receptors (EC50 values are 6 and 200 nM respectively). Causes an increase in plasma leptin levels and increases food intake in rats in vivo.Spezifikation
>99% | |
10 mg | |
411.86 |
Lintitript | |
SR 27897 | |
SR 27897 |
Nur für Forschungszwecke