Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel ohne Deckel, niedrige Form
Artikelnummer. 12316487
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6mL
11mL
15mL
25mL
40mL
50 ml
85mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12316487
Marke: Haldenwanger™ L 79/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Niedrige Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Ausführung Glasiert
Kapazität (metrisch) 15mL
Außendurchmesser (metrisch) 40mm
Höhe (metrisch) 25mm
Product Type Gedrungene Porzellantiegel