Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel ohne Deckel, niedrige Form
Artikelnummer. 10424621
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6mL
11mL
15mL
25mL
40mL
50 ml
85mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10424621
Marke: Haldenwanger™ L 79/2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Niedrige Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Größen bis zu 175 ml sind glasiert mit Ausnahme des Rands
  • 1,000 ml und größer sind glasiert mit Ausnahme der äußeren Grundfläche
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Material Porzellan
Ausführung Glasiert
Kapazität (metrisch) 40mL
Außendurchmesser (metrisch) 50mm
Höhe (metrisch) 32mm
Product Type Gedrungene Porzellantiegel