Learn More
Nabertherm™ Chargenbehälter eckig, 699000279
Quadratische Brennkapsel für die Hochöfen LHTC und LH.
Marke:  Nabertherm™ 699000279
Artikelnummer. 15330345
  • 154.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tmax:1600 °C
Die Ladung wird für eine optimale Nutzung des Ofenraums in keramischen Brennkapseln platziert.Im Ofen können bis zu drei Brennkapseln übereinander gestapelt werden.Jede Brennkapsel verfügt zur besseren Belüftung über Aussparungen.Die obere Brennkapsel sollte ebenfalls mit einem Deckel aus Keramik verschlossen werden.
Spezifikation
Spezifikation
1600 °C
Quadratisches Saggar