Learn More
Corning™ Quadratische und rechteckige Deckgläser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13296768 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,17 bis 0,25 mm
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm)
Nr. 2 (0,19 bis 0,23 mm)
Länge (metrisch):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Breite (metrisch):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. 13296768
Marke: Corning™ 284518
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihre Ansprüche an die Labormikroskopie
  • Hergestellt aus Kalknatronglas und Borosilikatglas mit hoher Klarheit
  • In quadratischen und rechteckigen Ausführungen sowie in drei Standardgrößen und -stärken erhältlich
Bestellinformation
In Kunststoffboxen für Schutz während der Lagerung verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Form Quadratisch
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) 18 mm
Breite (metrisch) 18 mm
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskope
Menge 200/Packung