Learn More
Corning™ Quadratische und rechteckige Deckgläser
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,17 bis 0,25 mm
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm)
Nr. 2 (0,19 bis 0,23 mm)
Länge (metrisch):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Breite (metrisch):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Beschreibung
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihre Ansprüche an die Labormikroskopie
- Hergestellt aus Kalknatronglas und Borosilikatglas mit hoher Klarheit
- In quadratischen und rechteckigen Ausführungen sowie in drei Standardgrößen und -stärken erhältlich
Bestellinformation
In Kunststoffboxen für Schutz während der Lagerung verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deckglas |
| Form | Rechteck |
| Material | Borosilikatglas |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Breite (metrisch) | 24 mm |
| Dicke (metrisch) | Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskope |
| Menge | 100/Packung |