Learn More
Corning™ Quadratische und rechteckige Deckgläser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13256788 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,17 bis 0,25 mm
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm)
Nr. 2 (0,19 bis 0,23 mm)
Länge (metrisch):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Breite (metrisch):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. 13256788
Marke: Corning™ 2980225
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihre Ansprüche an die Labormikroskopie
  • Hergestellt aus Kalknatronglas und Borosilikatglas mit hoher Klarheit
  • In quadratischen und rechteckigen Ausführungen sowie in drei Standardgrößen und -stärken erhältlich
Bestellinformation
In Kunststoffboxen für Schutz während der Lagerung verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Form Rechteck
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) 50 mm
Breite (metrisch) 22 mm
Dicke (metrisch) Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm)
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskope
Menge 100/Packung