Learn More
Corning™ Quadratische und rechteckige Deckgläser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12876333 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,17 bis 0,25 mm
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm)
Nr. 2 (0,19 bis 0,23 mm)
Länge (metrisch):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Breite (metrisch):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Unit Size:
1000 Stück
2000 Stück
Product Code. 12876333
Brand: Corning™ 2980223
Only null left
Add to basket
Add to basket
Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihre Ansprüche an die Labormikroskopie
  • Hergestellt aus Kalknatronglas und Borosilikatglas mit hoher Klarheit
  • In quadratischen und rechteckigen Ausführungen sowie in drei Standardgrößen und -stärken erhältlich
Order Info
In Kunststoffboxen für Schutz während der Lagerung verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Deckglas
Form Rechteck
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) 30 mm
Breite (metrisch) 22 mm
Dicke (metrisch) Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm)
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskope
Menge 100/Packung