Learn More
Gilac™ Square Bucket with Watertight Lid, 12 L
Square 12 L Bucket with Watertight Lid fit for food contact with watertight lid and pouring spout.
32.69 €
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17998511
|
Gilac™
G615712 |
Color: White |
32.69 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17908861
|
Gilac™
G615718 |
Color: Yellow |
32.69 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17998431
|
Gilac™
G615710 |
Color: Blue |
32.69 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17978671
|
Gilac™
G615711 |
Color: Green |
32.69 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Bucket fit for food contact with watertight lid and pouring spout.
- Airtight lid keeps flavours in and odours out.
- Nesting when empty, no suction and stacking when lid is closed.
- Enables liquid preparations to be stored and transported.
- Graduation in litres.
- Discharge area that prevents water retention when being cleaned and anti-wear skirt that lifts the bucket off the ground.
- HDPE body and LDPE lid.
- Stainless steel handle.
- External dimensions include handle.
Spezifikation
Bucket, Handle, and Lid | |
12 L | |
Square |