Learn More
Kartell™ Quadratische Flaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
Beschreibung
Space saving bottles, ideal for long term storage of solid or liquid samples, even with medium-high viscosity, pasty or granular materials. Easy grip caps can be wired down for security. Accurate graduation and semi-transparent walls allow a clear and precise reading of the content.
- Ungefähre Graduierungen ermöglichen ein reproduzierbares Befüllen ohne Zylinder oder Becher
- Kappen mit einfachem Griff können zur Sicherheit verdrahtet werden
- Geeignet für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Zertifizierungsparameter | EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Langfristige Lagerung von Proben |
Material | Polyethylen |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 34.5 mm |
Menge | 1Pack |
Produktlinie | Flasche |
Graduated | Ja |
Form | Quadratisch |
Produkttyp | Viereckige Messflasche mit weitem Hals |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Quadratische Flaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur