Learn More
Julabo™ Federklemmen für Schüttelwasserbäder
Click to view available options
Typ:
Federklemme
Aufnahmevermögen:
1.000 ml-Erlenmeyerkolben
100 ml-Erlenmeyerkolben
10 ml-Erlenmeyerkolben
200 bis 250 ml-Erlenmeyerkolben
25 ml-Erlenmeyerkolben
300 ml-Erlenmeyerkolben
500 ml-Erlenmeyerkolben
50 ml-Erlenmeyerkolben
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SW22, SW23 Schüttelwasserbad |
| Typ | Federklemme |
| Aufnahmevermögen | 50 ml-Erlenmeyerkolben |