Learn More
Julabo™ Federklemmen für Schüttelwasserbäder
Product Code. 10675941
Click to view available options
Typ:
Federklemme
Aufnahmevermögen:
1.000 ml-Erlenmeyerkolben
100 ml-Erlenmeyerkolben
10 ml-Erlenmeyerkolben
200 bis 250 ml-Erlenmeyerkolben
25 ml-Erlenmeyerkolben
300 ml-Erlenmeyerkolben
500 ml-Erlenmeyerkolben
50 ml-Erlenmeyerkolben
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 10675941
Brand: Julabo™ 8970608
Only null left
Add to basket
Add to basket
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) SW22, SW23 Schüttelwasserbad
Typ Federklemme
Aufnahmevermögen 500 ml-Erlenmeyerkolben