Learn More
Drigalskispatel in Keilform, Polystyrol, blau
Leistungsstarke Keilförmig Einweg-Bakterienverteiler
52.50 € - 56.85 €
Spezifikation
Farbe Blau
Material Polystyrol
Produkttyp Verteiler
Form Keilförmig
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12332048
Unterlagen ansehen
Microspec
D3
25 Beutel je 20
52.50 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12342048
Unterlagen ansehen
Microspec
D6
100 Beutel von 5 N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Leistungsstarke Einweg-Bakterienverteiler aus Polystyrol.
  • Keilförmig, um die Tendenz zum Umdrehen zu verringern, oder herkömmliche “L”-Form.
  • Die Packungen enthalten 500 wiederverschließbare Innenbeutel mit jeweils 20 oder 5 sterilen Verteilern
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Verteiler
Ja
Polystyrol
Keilförmig
Stoßfestes Polystyrol, Einweg-Bakterienspatel
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Drigalskispatel in Keilform, Polystyrol, blau