Learn More
Drigalskispatel in L-Form, Polystyrol, blau
Leistungsstarke L-förmige Einweg-Bakterienverteiler
39.45 € - 51.75 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Material | Polystyrol |
Produkttyp | Verteiler |
Sterilität | Steril |
Form | L-förmig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12822775
|
Microspec
E3 |
25 Beutel von 20 |
39.45 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12322048
|
Microspec
E6 |
100 Beutel je 5 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Leistungsstarke Einweg-Bakterienverteiler aus Polystyrol. Keilförmig, um die Tendenz zum Umdrehen zu verringern, oder herkömmliche “L”-Form. Die Packungen enthalten 500 wiederverschließbare Innenbeutel mit jeweils 20 oder 5 sterilen Verteilern.Spezifikation
Blau | |
Verteiler | |
L-förmig | |
Stoßfestes Polystyrol, Einweg-Bakterienspatel |
Polystyrol | |
Steril | |
Ja |