missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ 100 ML SPRAY NS19/26
Ideales Zerstäubersystem für die Chromatographie. Witeg™ Zerstäuber wird mit einem Erlenmeyerkolben und einem Saugkolben geliefert.
Marke: Witeg™ 2 147 000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für Chromatographie
- Enthält Erlenmeyerkolben (100 ml)
- Enthält Saugkolben und -schläuche
- ST 19/26 Gelenk
Spezifikation
100 ml | |
Chromatographie | |
ST 19/26 |
Sprühsystem | |
Erlenmeyerkolben (100 ml), Aspiratorkolben und Schläuche |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Witeg™ 100 ML SPRAY NS19/26 > Enthält: Erlenmeyerkolben (100ml), Aspiratorkolben und Schläuche
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur