Learn More
uvex Sport Occupational Black PU 65938 Low Shoe - Width 11
Offers first-class wearer comfort; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
130.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Textil |
Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
Zehenmaterial | Normale Zehenkappen |
Einwegprodukt | Nein |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17262651
|
uvex
6593835 |
35 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17272651
|
uvex
6593836 |
36 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17282651
|
uvex
6593837 |
37 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17292651
|
uvex
6593838 |
38 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17202661
|
uvex
6593839 |
39 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17212661
|
uvex
6593840 |
40 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17222661
|
uvex
6593841 |
41 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17232661
|
uvex
6593842 |
42 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17242661
|
uvex
6593843 |
43 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17252661
|
uvex
6593844 |
44 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17262661
|
uvex
6593845 |
45 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17272661
|
uvex
6593846 |
46 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17282661
|
uvex
6593847 |
47 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17292661
|
uvex
6593848 |
48 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17202671
|
uvex
6593849 |
49 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17212671
|
uvex
6593850 |
50 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17222671
|
uvex
6593851 |
51 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17232671
|
uvex
6593852 |
52 |
130.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Descripción
Uvex 1 Sport Shoe 6593.8 O1 FO SRC
- Modern, ultra-lightweight and flexible O1 occupational shoe without toe cap
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Made with new developed technology for exceptional wearer comfort, climate-optimizes and breathable materials
- Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
- Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Soft, padding on collar and tongue
- For light applications
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6593.8
- Standard EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Schwarz | |
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) | |
Nein | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
Nein | |
SRC |
Textil | |
Normale Zehenkappen | |
EN ISO 20347:2012 | |
Standardbreite | |
Ja | |
O1 | |
ESD Safety Shoe |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
uvex Sport Occupational Black PU 65938 Low Shoe - Width 11