Learn More
uvex Sport Hygiene White PU 65818 Low Shoe - Width 11
Artikelnummer. p-7231213 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
Codice prodotto. 17242401
Marca: uvex 6581835
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Modern, metal free, ultra-lightweight and flexible S2 safety slip-on shoe
Uvex 1 Sport-Hygiene-Schuh 6581.8 S2 SRC
  • Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser, die leicht zu reinigen ist
    • Minimale Anzahl von Nähten zur Verringerung von Kontamination
    • Hergestellt aus synthetischem Material, geeignet für Menschen mit Chromallergie
  • Waschbar bis 30 °C
  • Alle Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Erfüllt ESD-Spezifikation mit Volumen
  • Widerstand unter 35 Megaohm
  • 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit
  • Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit guter Stoßfestigkeit, Absorption und ausgezeichneter Rutschfestigkeit
  • Atmungsaktive Materialien
  • Praktisch nahtfreier Aufbau zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Abnehmbare antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
  • Weiche Polsterung an Bund und Zunge
  • Für leichte Anwendungen
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
  • Artikel Nr. 6581.8
  • Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Größen: 35 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Farbe Weiß
Material Mikrofaser
Größe 35
Zehenmaterial Komposit
Einwegprodukt Nein
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20345:2011
Geschlecht Unisex
Fit Standardbreite
Modell Uvex 1
Latexfrei Ja
Waterproof Nein
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Produkttyp ESD Safety Shoe
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato