Learn More
uvex Sport Hygiene White PU 65818 Low Shoe - Width 11
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
Uvex 1 Sport-Hygiene-Schuh 6581.8 S2 SRC
- Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser, die leicht zu reinigen ist
- Minimale Anzahl von Nähten zur Verringerung von Kontamination
- Hergestellt aus synthetischem Material, geeignet für Menschen mit Chromallergie
- Waschbar bis 30 °C
- Alle Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Erfüllt ESD-Spezifikation mit Volumen
- Widerstand unter 35 Megaohm
- 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit
- Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit guter Stoßfestigkeit, Absorption und ausgezeichneter Rutschfestigkeit
- Atmungsaktive Materialien
- Praktisch nahtfreier Aufbau zur Vermeidung von Druckpunkten
- Abnehmbare antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
- Weiche Polsterung an Bund und Zunge
- Für leichte Anwendungen
- Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
- Artikel Nr. 6581.8
- Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Größen: 35 bis 52
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 43 |
| Zehenmaterial | Komposit |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
| Geschlecht | Unisex |
| Fit | Standardbreite |
| Modell | Uvex 1 |
| Latexfrei | Ja |
| Mehr anzeigen |