Learn More
Buerkle™ Löffelspatel Edelstahl
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bietet der Löffelspatel Edelstahl. Der doppelseitige Mehrzwecklöffel hat eine Seite mit Löffel und eine Seite mit Spatel. Der Poly-Löffel ideal für den Einsatz in den Bereichen Chemie, Pharmazie, Kosmetik und in der Lebensmittelindustrie.
6.30 € - 18.65 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Menge | 1 |
Beschreibung | Poly-Löffel |
Farbe | Silber |
Zertifizierung/Konformität | Material Zertifikat |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16359551
|
Buerkle™
5386-0022 |
180 mm |
6.30 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16369551
|
Buerkle™
5386-0025 |
300 mm |
18.65 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Doppelseitige Funktion, eine Seite mit Löffel und eine Seite mit Spatel
- Edelstahl V2A (1.4301), komplett aus einem Stück gefertigt
- Hochglanzpoliert
- Ohne Kanten, Rillen oder Hinterschneidungen – Produktreste und Reinigungsmittel können sich somit nicht absetzen und
- Kreuzkontaminationen oder Verunreinigungen sind ausgeschlossen
- Zum Beproben und Verarbeiten unterschiedlicher Medien, z.B. Pulver, Granulate, Pasten oder Flüssigkeiten
- Ideal für den Einsatz in den Bereichen Chemie, Pharmazie, Kosmetik und in der Lebensmittelindustrie
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Poly-Löffel | |
Material Zertifikat | |
Lebensmittel | |
Edelstahl (1,4301) | |
Edelstahl (4301) |
1 | |
Silber | |
Poly-Löffel | |
Silber | |
Edelstahl (1,4301) |