Learn More
Restek™ Split/Splitless Liners for Agilent™ 6890 GCs: Low Pressure Drop
Click to view available options
Product Type:
IP-Einlasseinlage mit niedrigem Druckabfall
IP-Präzisions-Einlasseinlage mit niedrigem Druckabfall
Deaktivierung:
IP-Deaktivierung
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- I.D. 4mm
Spezifikation
Spezifikation
| Deaktivierung | IP-Deaktivierung |
| Menge | 5/Packung |
| Länge (metrisch) | 7.85 cm |
| Verpackungsmaterial | Deactivated Wool |
| Product Type | IP-Einlasseinlage mit niedrigem Druckabfall |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.4 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.63 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets |
| Auskleidungsmaterial | Borosilicate Glass |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.