Learn More
Buerkle™ Förderspirale Pulver bis 2 mm, 90 cm, PowderProof .
Artikelnummer. 11887383 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11887383
Marke: Buerkle™ 53020912
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
PowderProof ist die praktisch bewährte professionelle Lösung für die mobile Probennahme von Pulvern und Granulaten. Verschiedene Stechlanzen und Förderspiralen können problemlos an der robusten Antriebseinheit angeschlossen und ausgetauscht werden. Edelstahl V4A (1.4404)
PowderProof ist die praktisch bewährte professionelle Lösung für die mobile Probennahme von Pulvern und Granulaten. Verschiedene Stechlanzen und Förderspiralen können problemlos an der robusten Antriebseinheit angeschlossen und ausgetauscht werden. Edelstahl V4A (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl (V4A)
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Pulver mit bis zu 2 mm Durchmesser
Länge (metrisch) 90 cm