Learn More
Lenz Laborglasintrumente Spiral-Kondensatoren, mit Glasoliven
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
138.86 € - 146.28 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10601902
|
Lenz Laborglasintrumente
05233404 |
400 mm |
138.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10737331
|
Lenz Laborglasintrumente
05233504 |
500 mm |
146.28 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Spiralförmige Kondensatoren zum Kühlen von Kondensaten
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Wasseranschluss: Glasoliven
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
NS 29/32 |