Learn More
MP Biomedicals™ SPINEasy DNA/RNA/Protein All-in-One Kit
SPINEasy DNA/RNA/Protein All In One Kit – Schnelle und effiziente Isolierung von DNA, RNA und Proteinen aus derselben Probe mithilfe der Spin-Säulen-Technologie.
Marke:  MP Biomedicals™ 116544050
Artikelnummer. 17702448
  • 608.00 € / 50 Sets
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • SPINeasy DNA/RNA/Protein All-in-One Kit nutzt einen praktischen Arbeitsablauf und Spin-Säulen für Silika-Membranen, um ohne Verwendung toxischer Substanzen wie Phenol und Chloroform zu isolieren:
    • DNA
    • RNA
    • Proteinkomponenten aus derselben Probe.
  • Die Verwendung unserer speziell formulierten Lysepuffer R und Lysematrix A in Kombination mit FastPrep™ Geräten von MP Biomedicals ermöglicht eine äußerst effiziente Lyse von Gewebeproben innerhalb von Sekunden. DNA, RNA und Proteine werden dann schrittweise aus demselben Lysat gereinigt. DNA wird an die erste Spin-Säule adsorbiert, während der Durchfluss gesammelt und für die RNA-Aufreinigung verwendet wird. Die zweite Spin-Säule erfasst RNA, und der Durchfluss aus diesem Schritt wird für die Proteinextraktion verwendet. DNA und RNA werden auf der ersten bzw. zweiten Säule gebunden und anschließend gewaschen und eluiert. Bei der endgültigen Extraktion sind Proteine:
    • Aus der Lösung ausgefällt
    • Durch Zentrifugation pelletiert
    • Gewaschen und resuspendiert.
  • Jede molekulare Komponente ist dann sofort für ihre jeweiligen nachgelagerten Anwendungen verfügbar.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Kit
    Mini
    50 Aufreinigungen
    Mensch, Maus, Ratte
    DNA- und RNA-Sequenzierung
    Produktvorschläge
    Produktvorschläge
    Videos
    Sicherheit und Handhabung
    Sicherheit und Handhabung
    Produktidentifikator
    • SPINeasy DNA/RNA/Protein All In One Kit, 50 preps
    Signalwort
    • Gefahr
    Gefahrenkategorie
    • Akute Toxizität Kategorie 4
    • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
    • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
    • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
    • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
    Gefahrenhinweis
    • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
    • H315-Verursacht Hautreizungen.
    • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
    • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
    • H373-Kann die Organe schädigen.
    Sicherheitshinweis
    • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
    • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
    • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
    • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
    • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
    • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
    • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
    • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
    • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine Hydrochloride, Manganese Sulfate Monohydrate, Calcium Chloride, Zinc Sulfate heptahydrate