Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ DNA Pro Kit for Soil
Isolation of microbial DNA from high and low biomass soil samples. Unbiased lysis of microbial populations for more accurate microbiome studies. Inhibitor removal technology extracts nucleic acids free of most notorious PCR inhibitors.
Marke: MP Biomedicals™ 116546050
Beschreibung
- The SPINeasy DNA Pro Kit for Soil has been carefully designed for the isolation of pure microbiome genomic DNA from challenging soil types, including those with low biomass or that are highly contaminated. Soil samples are complex environments characterized by the presence of inhibitory compounds, such as humic acid, heavy metals, and other aromatic components, which often prove to be challenging for downstream molecular analysis.
- The SPINeasy DNA Pro Kit for Soil effectively lyses microbial populations, including bacteria, fungi, viruses, and protists. The kit provides similar yields to that of our highly cited FastDNA™ SPIN Kit, but with improved purity and reduced processing time. Isolated DNA products showed no inhibition in PCR and were immediately ready to be used for downstream applications, including long fragment PCR, qPCR, and next-generation sequencing (16S and whole genome), without the need of further inhibitor removal steps.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur und in trockener Umgebung lagern | |
Up to 500 mg of Soil Samples | |
50 Aufreinigungen |
Spin-Säule | |
50x Lysing Matrix YB, 2 mL RNase A Solution, 55 mL Buffer S1, 22 mL Buffer S2, 50 mL Buffer S3, 28 mL Buffer S4, 40 mL Buffer S5, 6 mL Buffer S6, 50x Column S, 50x 2 mL collection tubes, 50x 1.5 mL collection tubes |
Sicherheit und Handhabung
- SPINeasy DNA Pro Kit for Soil
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium thiocyanate,Isopropanol, Guanidine Thiocyanate, Ethanol
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.