Learn More
Bollé Safety Spider SPIFLASH Sicherheitsbrillen
Product Code. 11759305
Click to view available options
:
Linsenbeschichtung: Anti-Nebel- und Anti-Kratzer-Beschichtung
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Product Code. 11759305
Brand: Bollé Safety SPIFLASH
Only null left
Add to basket
Add to basket
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Sportlich wirkende Schutzbrille, die Schutz für Aktivitäten im Außenbereich bietet Die Bollé Safety; Spider SPIFLASH Schutzbrille wird mit kratzfesten Gläsern mit Antifog-Beschichtung geliefert.
  • Rote-Blitz-Gläser.
  • Anti-Kratz-Beschichtung.
  • Antifog-Beschichtung.
  • Die Gläser und der Rahmen widerstehen einer 6-mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s.
  • Gläser- und Rahmenschutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
  • Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab (Maximalschutz bei Brillen).
  • CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Verspiegelt rot
Produkttyp Schutzbrillen
Anzahl pro Packung Je 1
Lens Material Polycarbonat