Learn More
Bollé Safety Spider SPIESP Sicherheitsbrillen
Click to view available options
:
Linsenbeschichtung: Anti-Nebel- und Anti-Kratzer-Beschichtung
Beschreibung
- ESP-Brillengläser.
- Anti-Kratz-Beschichtung.
- Antifog-Beschichtung.
- Die Gläser und der Rahmen widerstehen einer 6-mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s.
- Gläser- und Rahmenschutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab (Maximalschutz bei Brillen).
- Beschichtet, um die Blendung und die schädlichen Auswirkungen von blauem Licht zu reduzieren.
- B-ESP filtert 57 % des Blaulichts, überträgt 64 % sichtbares Licht, 99.99 % UVA/UVB.
- CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich. |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Linsenfärbung | ESP |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Lens Material | Polycarbonat |