Learn More
Cole-Parmer™ XRF X-Cell™ Einweg-Probenbecher mit Fensterfilm
Artikelnummer. 12716658 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Material:
Kapton
Dicke:
0,33 mil
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12716658
Marke: Cole-Parmer™ 3511
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Reißfeste und haltbare Fensterfolie. Bei den SPEX SamplePrep XRF X-Cell Einwegprobenbechern sind die Zellen mit Fensterfolie abgedeckt, die als Probenfenster dient und so eine gleichmäßige Übertragung der Röntgenstrahlen ermöglicht.
  • Weniger Leckagen, die das Spektralphotometer beschädigen könnten
Bestellinformation
In einer Vielzahl von Materialien erhältlich, die jeweils gegen eine Reihe von Chemikalien beständig sind. Alle Größen sind mit X-Cell-Probenbechern kompatibel.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) RFA-Spektrometer
Typ Fensterfolie
Beschreibung Fensterfolien-Rolle
Abmessungen (L x B) 50 Fuß x 2,87 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Muster einer Fensterabdeckung
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15,2 m
Material Kapton
Breite (angloamerikanisch) 2.87 Zoll
Menge 1 Rolle
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 300 °C
Dicke 0,33 mil
Breite (metrisch) 7,28 cm