Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für 6775 Freezer/Mill™: Chromfreies Fläschchen-Set
Shop All SPEX Certiprep Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Chrom-freies Mahlschalen-Set
Description
Chromfreies Fläschchen-Set 6771
- Probenkapazität: 0,5 bis 4,0 ml pro Fläschchen
- Enthält einen chromfreien Impaktor, vier Polycarbonat-Mittelzylinder und zwei Endstopfen
- Transparenter Kunststoff ermöglicht die visuelle Überprüfung des Mahlvorgangs
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Schleif-Set |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,04 bis 0,18 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 0,1 bis 5,0 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RoHS/WEEE-Tests |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kleiner Extraktor/Fläschchenöffner und automatischer Extraktor |
| Enthält | 1 Kleiner Cr-freier Stahl-Impaktor, 2 kleine Cr-freie, ASTM 06 Endstopfen aus Stahl, 3 kleine Polykarbonat-Mittelzylinder |
| Material | Polycarbonat |
| Material (sekundär) | Stahl mit niedrigem Chromgehalt |
| Probenvolumen (angloamerikanisch) | 0,017 bis 0,135 oz. |
| Probenvolumen (metrisch) | 0,5 bis 4 ml |
| Show More |