Learn More
Cole-Parmer™ XRF X-Cell™ Einweg-Probenbecher
Artikelnummer. p-61626 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,2 in.
1,57 in.
1,7 in.
Durchmesser (metrisch):
31 mm
31 mm (Mikro)
40 mm
43 mm
Ausführung oben:
Doppelt Offen, Kragen
Geschlossen
Offen, Kragen
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15390552
Marke: Cole-Parmer™ 3527
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Benötigt
Fensterfolie
Ermöglicht eine schnelle RFA-Analyse von flüssigen Proben.
  • Aus kontaminationsfreiem Polyethylen
  • Geschlossene Becher verfügen über eine Öffnung für die schnelle Abgabe flüssiger Proben
  • Offene Becher sind an beiden Enden offen, damit viskose oder pulverförmige Proben leichter zugänglich sind
  • Die Kragen sind mit einigen Griffeln erhältlich, um für zusätzliche Sicherheit Folie an der Schale halten zu können
Bestellinformation
Spezielle Anwendungsversionen, einschließlich 31 mm Micro X-Cel (mit einem 6.3 mm großen zentrierten Fenster für kleine, gefährliche oder luftempfindliche Proben) und43 mm-Zelle für Horiba™ Schwefelanalysatoren, sind ebenfalls erhältlich. Erhältlich in 100 Bechern/Beutel.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) RFA-Spektrometer
Typ Probenbecher
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,57 in.
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) XRF-Analyse
Material Polyethylen
Menge 100 Pk.
Ausführung oben Geschlossen