Learn More
Spermidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10294750
Spermidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294750
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10294750
Marke: Thermo Scientific Acros 132740010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-20-9
Summenformel C7H19N3
Molekulargewicht (g/mol) 145.25
MDL-Nummer MFCD00008229
InChI-Schlüssel ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
PubChem CID 1102
ChEBI CHEBI:16610
SMILES NCCCCNCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spermidine
Schmelzpunkt 22.0°C to 25.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9250g/mL
Siedepunkt 128.0°C to 130.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4785 to 1.4805
Menge 1 g
Beilstein 04,II,704
Merck Index 15,8869
Relative Dichte 0.925
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
IUPAC-Name N'-(3-Aminopropyl)butan-1,4-diamin
Formelmasse 145.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spermidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Spermidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >