Learn More
3M™ Speedglas™ Schweißhelm 9100 mit Seitenfenstern
Der 3M™ Speedglas™ Schweißhelm 9100 mit Seitenfenstern ist mit einem 3M™ Speedglas™ Auto-Verdunkelungsfilter 9100X ausgestattet
Marke: 3M™ 7000000218
432.00 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Variable Verdunkelungsstufen 5, 8, 9-13 für die meisten Arten von Lichtbogenschweißungen
- Breiteres Sichtfeld durch die Seitenfenster (5 Verdunkelungsfilter).Als Zubehör erhältliche Abdeckplatten
- Es ist möglich, jede Dunkelstufe fest voreinzustellen, z. B. Hellstufe 3 für Schleifarbeiten.Verzögerungsfunktion zum Einstellen der Öffnungszeit von dunkel zu hell
- Umschaltzeit (hell-dunkel) 0,1 ms.Die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung kann für unübertroffene Umschaltsicherheit angepasst werden
- Die Komfortfunktion für Heftschweißen trägt dazu bei, die Augenbelastung bei Anwendungen mit verlängertem Heftschweißen zu minimieren
- Ergonomisch gestaltetes Kopfkomfortband
- Kompatibel mit den meisten 3M™ Sicherheitsbrillen und/oder 3M™ Einweg- oder wiederverwendbaren Schweißpartikelrespiratoren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
EN 175, EN 379, EN166:BT, EN175:B | |
Variable Schattierung 5, 8, 9 – 13 | |
Selbstabdunkelnder Filter 9100X | |
Schweißhelm |