Learn More
3M™ Speedglas™ Innenabdeckung
Die 3M™ Speedglas™-Innenabdeckplatte wurde entwickelt, um die Innenseite des Filters vor Funken und Spritzern zu schützen.
Marke:  3M™ 7000000226
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15809634
  • 25.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ersatzteil für Originalschutzplatte, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
  • Um maximale Sicherheit und Komfort zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Ausrüstung regelmäßig überprüfen
  • Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile
  • Reinigen Sie die Teile regelmäßig mit einem weichen Tuch und ersetzen Sie sie, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Markiert 117 x 61
5/Packung
Innere Abschirmung
Deckplatte
9100X