Learn More
Cole-Parmer™ Specwell™ M820-S Mikroskop/Teleskop mit integriertem Fadenkreuz
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
8x/25x
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der Anwendungsbereich besteht aus langlebigem Aluminium und Kunststoff
- Die Linsen werden mit Abdeckungen zum Schutz vor Kratzern geliefert
- Das Okular verfügt über einen weichen Rand für Komfort und Sicherheit
- Mit Nackenband, Mikrolinsenständer, Hartschalenkoffer und Tragegurt
- Dieses Modell eignet sich ideal für makroskopische Qualitätskontroll- und Prüfverfahren und verfügt über ein gerades Fadenkreuz
- Für die mikroskopische Betrachtung müssen Mikrolinse und Ständer am Monokular angebracht werden
- Für Fernteleskopie schrauben Sie die Mikrolinse und den Ständer ab und verwenden das Monokular als Teleskop (diese Geräte sind nicht für die teleskopische Betrachtung im Nahbereich vorgesehen)
- Der Fokus kann sowohl im Mikroskop- als auch im Teleskopmodus eingestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Microscope/Telescope with Built-in Reticle |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1.06 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 2.7 mm |
| Sichtfeld | 9 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7.08 in. |
| Höhe (metrisch) | 18 cm |
| Enthält | Nackenband, Mikrolinsenständer, Hartschalenkoffer und Tragegurt |
| Vergrößerungsleistung | 8x/25x |
| Modell | Specwell™ M820-S |