Learn More
Spectrum™ Standard RC Ready-to-use Spectra/Por™ Dialysebeutel
Artikelnummer. p-4394893
Click to view available options
MWCO:
12 bis 14 kDa
3,5 kDa
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,14 in.
1.33 in.
Membran:
Spectra/Por 4
Spektren/Por 2
Spektren/Por 3
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15330762
Marke: Spectrum™ 132681
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für große Probenvolumina
  • Material: Regenerierte Cellulose
  • Länge: 60 cm (23.62 in.)
  • An einem Ende versiegelt, am anderen Ende offen
  • Trichter oben für einfaches Befüllen mit Proben
  • Lieferung in 0.05%igem Natriumazid (muss vor der Verwendung gespült werden)
Spezifikation
Produkttyp Dialysesäcke
MWCO 12 bis 14 kDa
Membran Spektren/Por 2
Material Regenerierte Cellulose
Durchmesser (metrisch) 29 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,14 in.
Länge (angloamerikanisch) 23.6 Zoll
Länge (metrisch) 600 mm
Breite (metrisch) 45 mm
Kapazität (metrisch) 50 bis 400 ml
Kitinhalt 0.05 % Natriumazid-Konservierungsmittel
Menge 10 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für große Probenvolumina, Trichter zur einfachen Probenbefüllung oben angebracht