Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Magnetische, beschwerte Verschlüsse
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
Marke: Spectrum™ 132766
110.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spectra/Por Magnetverschlusstyp:
- Hergestellt aus Polypropylen mit fluorkohlenstoffbeschichtetem Edelstahl-Magnetstab
- Zur Verwendung auf einer Magnetrührplatte zum Probenumrühren für höhere Dialyseeffizienz
- 4 Dichtungsbreiten: 23, 35, 55 und 75 mm
- Autoklavierbar
- 10 Stück pro Packung
- nur zur Verwendung mit RC Dialyseschläuchen.
- Nicht zur Verwendung mit CE-Schläuchen.
Spezifikation
Dialyseschlauchverschluss | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Rot | |
0°bis 121 °C | |
2 Packung |
Regenerierte Cellulose | |
75 mm | |
Magnetisch | |
32 bis 250 °F | |
Magnetband aus fluorkohlenstoffbeschichtetem Edelstahl | |
Zur Verwendung auf einer Magnetrührplatte zum Probenumrühren für höhere Dialyseeffizienz; nur zur Verwendung mit RC Dialyseschläuchen.; nicht zur Verwendung mit CE-Schläuchen |